Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit variablem Volumen
Die ClipTip-Technologie fixiert die Spitzen vollständig dicht auf der Pipette, sodass sie sich nicht lösen oder abfallen. Ein leichter Griff und geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen.
289.44 € - 481.00 €
Spezifikation
Anzahl Kanäle | 1 |
---|---|
Produktlinie | F1-ClipTip™ |
Typ | Variable Volume Pipette |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Kompatible Spitzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Kompatible Spitzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15571895
|
Thermo Scientific™
4641170N |
F1-ClipTip | 1 bis 10 μl | ClipTip 20 | |||||
15581895
|
Thermo Scientific™
4641180N |
F1-ClipTip | 2 bis 20 µl | ClipTip 20 |
428.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15591895
|
Thermo Scientific™
4641190N |
F1-ClipTip | 5 bis 50 µl | ClipTip 50 |
347.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15501905
|
Thermo Scientific™
4641200N |
F1-ClipTip | 10 bis 100 µl | ClipTip 200 |
428.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15511905
|
Thermo Scientific™
4641210N |
F1-ClipTip | 20 bis 200 µl | ClipTip 200 |
347.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15521905
|
Thermo Scientific™
4641220N |
F1-ClipTip | 30 bis 300 µl | ClipTip 300 |
347.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15531905
|
Thermo Scientific™
4641230N |
F1-ClipTip | 100 bis 1000 µl | ClipTip 1000 |
481.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15976132
|
Thermo Scientific™
4641310N |
F1-ClipTip | 0,1 bis 2 μl | ClipTip 12,5 Ext |
345.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15996132
|
Thermo Scientific™
4641320N |
F1-ClipTip | 1 bis 10 µl | ClipTip 12,5 Ext |
345.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Die ClipTip-Technologie fixiert die Spitzen vollständig dicht auf der Pipette, sodass sie sich nicht lösen oder abfallen. Ein leichter Griff und geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen erhöhen den Komfort beim Pipettieren. Spüren Sie den Unterschied.
Endlich sorgenfrei Pipettieren mit der innovativen Spitze, die einrastet.Sichere Abdichtung mit der ClipTip-Technologie. Fühlen Sie den Unterschied.
Geringer Kraftaufwand zum Aufsetzen der Spitzen auf die Pipette
Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein.
Weniger Risiko nicht festsitzender oder undichter Spitzen
Einmal aufgesetzt, schließen ClipTip Pipettenspitzen sicher und dicht. Das ClipTip Pipettiersystem bleibt abgedichtet, bis Sie sich entscheiden, die Spitzen abzuwerfen – selbst bei den komplexesten Anwendungen, einschließlich Kontakt mit mehreren Spitzen und Mischzyklen.
Konsistentes und reproduzierbares Pipettieren bei jedem Anwender
Hochwertigere Ergebnisse und effizientere Forschungsarbeit.
Weitere Informationen >
Moderne Ergonomie
Ein leichter Griff und geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen minimieren das Risiko einer Verletzung durch wiederholte Fehlbelastung (RSI-Syndrom).
Spezifikation
1 | |
F1-ClipTip™ | |
Variable Volume Pipette |
Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.