Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ GLP-Kits
Für größtmögliche Zweckmäßigkeit stellen wir ein Sortiment zusammen, das eine Auswahl an F1-ClipTip™ Pipetten unterschiedlicher Volumina mit kompatiblen ClipTip Pipettenspitzen enthält, und zusätzlich einen praktischen Pipettenständer zur optimalen Ausführung von Pipettiervorgängen im Labor.
795.00 € - 1270.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Kompatible Spitzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Kompatible Spitzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15581945
|
Thermo Scientific™
4701140N |
F1-ClipTip GLP-Kit 1:1 – 10 μl, 10 – 100 μl und 100 – 1.000 μl | 1 bis 1000 μl | ClipTip Spitzen 12,5 Ext, 200 und 1000 |
795.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15591945
|
Thermo Scientific™
4701150N |
F1-ClipTip GLP-Kit 2:2 – 20 μl, 20 – 200 μl, 100 – 1000 μl und 8-Kanal 30 – 300 μl | 2 bis 1000 l und 30 bis 300 μl | ClipTip Spitzen: 20, 200, 300, 1000 |
1270.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ GLP-Kits umfassen eine Auswahl an Einkanalpipetten oder eine Mischung aus Einkanal- und Mehrkanalpipetten mit kompatiblen ClipTip Spitzen und einen praktischem Pipettenständer zur optimalen Ausführung von Pipettiervorgängen im Labor. Wählen Sie das für Sie passende Kit, und nutzen Sie im Rahmen optimierter Anwenderfreundlichkeit die Leistungseigenschaften und das geringe Gewicht der F1-ClipTip.
Endlich sorgenfrei Pipettieren mit der innovativen Spitze, die einrastet.Sichere Abdichtung mit der ClipTip-Technologie. Fühlen Sie den Unterschied.
Geringer Kraftaufwand zum Aufsetzen der Spitzen auf die Pipette
Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein.
Weniger Risiko nicht festsitzender oder undichter Spitzen
Einmal aufgesetzt, schließen ClipTip Pipettenspitzen sicher und dicht. Das ClipTip Pipettiersystem bleibt abgedichtet, bis Sie sich entscheiden, die Spitzen abzuwerfen – selbst bei den komplexesten Anwendungen, einschließlich Kontakt mit mehreren Spitzen und Mischzyklen.
Konsistentes und reproduzierbares Pipettieren bei jedem Anwender
Hochwertigere Ergebnisse und effizientere Forschungsarbeit.
Weitere Informationen >
Moderne Ergonomie
Ein leichter Griff und geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen minimieren das Risiko einer Verletzung durch wiederholte Belastung, auch bekannt als RSI-Syndrom.
Geräusch- und mühelose Volumeneinstellung
Nutzen Sie den neuen geräuschlosen und leichtgängigen Mechanismus zur Volumeneinstellung, der im Vergleich mit früheren Modellen über 50 % weniger Kraftaufwand erfordert.
Sichere Volumensperre
Unbeabsichtigte Volumenänderungen während des Pipettierens werden durch die sichere Volumenarretierung ausgeschlossen. Heben Sie den Kolben an, um das Volumen einzustellen, und drücken Sie ihn nach unten, um das gewählte Volumen mit minimalem Kraftaufwand zu arretieren.
Einstellbarer Komfort
Die Fingerstütze ist um 120° verstellbar, was die Handhabung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder angenehm macht und eine Entspannung der Handmuskulatur während der Pipettierzyklen ermöglicht.
Super Blow-Out
150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikrovolumina und zur Vermeidung der Kapillarwirkung bei Modellen mit 50μl und darunter.
Große Auswahl an ClipTip Pipettenspitzen
Wählen Sie aus fünf Spitzengrößen in Verpackungseinheiten à 96 Stück: 20, 50, 200, 300, 1000μl
CE-Kennzeichnung
Gemäß europäischer IVD-Richtlinie ist die F1-ClipTip Pipette einschließlich kompatibler ClipTip Pipettenspitzen mit einer CE-Kennzeichnung versehen.
Lebenslange Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann.
Weitere Informationen zur ClipTip Produktfamilie >
Spezifikation
1 | |
GLP-Kit |