Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ GLP-Kits
Für größtmögliche Zweckmäßigkeit stellen wir ein Sortiment zusammen, das eine Auswahl an F1-ClipTip™ Pipetten unterschiedlicher Volumina mit kompatiblen ClipTip Pipettenspitzen enthält, und zusätzlich einen praktischen Pipettenständer zur optimalen Ausführung von Pipettiervorgängen im Labor.
Marke: Thermo Scientific™ 4701140N
481.99 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ GLP-Kits umfassen eine Auswahl an Einkanalpipetten oder eine Mischung aus Einkanal- und Mehrkanalpipetten mit kompatiblen ClipTip Spitzen und einen praktischem Pipettenständer zur optimalen Ausführung von Pipettiervorgängen im Labor. Wählen Sie das für Sie passende Kit, und nutzen Sie im Rahmen optimierter Anwenderfreundlichkeit die Leistungseigenschaften und das geringe Gewicht der F1-ClipTip.
Endlich sorgenfrei Pipettieren mit der innovativen Spitze, die einrastet.Sichere Abdichtung mit der ClipTip-Technologie. Spüren Sie den Unterschied.
Vermeiden Sie die Frustration beim Anbringen von Spitzen auf Ihrer Pipette
Mit einer leichten Berührung wird jede Spitze sicher an der Pipette befestigt.
Verringern Sie das Risiko von lockeren oder undichten Spitzen
Wenn ClipTip Pipettenspitzen angebracht sind, sind sie versiegelt und lösen sich nicht. Das ClipTip Pipettiersystem bleibt abgedichtet, bis Sie sich entscheiden, die Spitzen abzuwerfen – selbst bei den komplexesten Anwendungen, einschließlich Kontakt mit mehreren Spitzen und Mischzyklen.
Konsistentes und reproduzierbares Pipettieren von Anwender zu Anwender
Höhere Qualität der Ergebnisse und effizientere Forschung.
Weitere Informationen>
Liegt ergonomisch in der Hand
Das leichte Griffdesign in Kombination mit dem niedrigen Kolben und dem geringen Kraftaufwand für das Aufsetzen und Auswerfen der Spitzen trägt zur Verringerung des Risikos einer einseitigen Arbeitsbelastung bei
Leise, mühelose Volumeneinstellung
Profitieren Sie von dem neuen geräuscharmen und leichtgängigeren Mechanismus zur Einstellung des Volumens mit über 50 % geringerem Kraftaufwand im Vergleich zu früheren Modellen.
Sichere Volumensperre
Die sichere Volumeneinstellung verhindert unerwünschte Volumendrifts während der Nutzung. Heben Sie den Kolben an, um das Volumen einzustellen, und drücken Sie ihn nach unten, um das gewählte Volumen mit minimalem Kraftaufwand zu arretieren.
Einstellbarer Komfort
Die Fingerauflage ist um 120° verstellbar – für komfortable Bedienung mit rechts und links – und ermöglicht eine Entspannung der Hand beim Pipettieren.
Ausblasverfahren
150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikrovolumen und zur Vermeidung der Kapillarwirkung bei 50 μl- und kleineren Modellen.
Große Auswahl an ClipTip Pipettenspitzen
Wählen Sie aus fünf Größen im 96-Format: 20, 50, 200, 300, 1000 μl
CE-Kennzeichnung
Die F1-ClipTip Pipette verfügt zusammen mit kompatiblen ClipTip Pipettenspitzen über eine CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie in Europa.
Lebenslange Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann.
Weitere Informationen zur ClipTip Produktfamilie >
Spezifikation
ClipTip Spitzen 12,5 Ext, 200 und 1000 | |
1 | |
1 bis 1000 μl |
F1-ClipTip GLP-Kit 1:1 – 10 μl, 10 – 100 μl und 100 – 1.000 μl | |
GLP-Kit |