Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit festgelegtem Volumen
Mit der renommierten ClipTip Technologie, die beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen nahezu keinen Kraftaufwand erfordert, eignen sich die Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Pipetten mit festgelegtem Volumen hervorragend für die Verwendung in vorgegebenen Arbeitsabläufen.
Marke: Thermo Scientific™ 4651220N
135.20 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit der renommierten ClipTip Technologie, die beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen nahezu keinen Kraftaufwand erfordert, eignen sich die Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Pipetten mit festgelegtem Volumen hervorragend für die Verwendung in vorgegebenen Arbeitsabläufen.
Endlich sorgenfrei Pipettieren mit der innovativen Spitze, die einrastet.Sichere Abdichtung mit der ClipTip-Technologie. Fühlen Sie den Unterschied.
Geringer Kraftaufwand zum Aufsetzen der Spitzen auf die Pipette
Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein.
Weniger Risiko nicht festsitzender oder undichter Spitzen
Einmal aufgesetzt, schließen ClipTip Pipettenspitzen sicher und dicht. Das ClipTip Pipettiersystem bleibt abgedichtet, bis Sie sich entscheiden, die Spitzen abzuwerfen – selbst bei den komplexesten Anwendungen, einschließlich Kontakt mit mehreren Spitzen und Mischzyklen.
Konsistentes und reproduzierbares Pipettieren bei jedem Anwender
Hochwertigere Ergebnisse und effizientere Forschungsarbeit.
Weitere Informationen >
Moderne Ergonomie
Spezifikation
ClipTip 50 | |
1 | |
50 μl |
F1-ClipTip Festvolumen | |
Pipette mit festem Volumen |
Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.