Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit festgelegtem Volumen
GREENER_CHOICE
Mit der renommierten ClipTip Technologie, die beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen nahezu keinen Kraftaufwand erfordert, eignen sich die Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Pipetten mit festgelegtem Volumen hervorragend für die Verwendung in vorgegebenen Arbeitsabläufen.
172.80 € - 212.00 €
Spezifikation
Anzahl Kanäle 1
Typ Pipette mit festem Volumen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Beschreibung Volumen (metrisch) Kompatible Spitzen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Volumen (metrisch) Kompatible Spitzen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15571915
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4651190N
F1-ClipTip Festvolumen 10 μl ClipTip 20 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15581915
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4651200N
F1-ClipTip Festvolumen 20 μl ClipTip 20
212.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15591915
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4651210N
F1-ClipTip Festvolumen 25 μl ClipTip 50
212.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15501925
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4651220N
F1-ClipTip Festvolumen 50 μl ClipTip 50
212.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15511925
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4651230N
F1-ClipTip Festvolumen 100 μl ClipTip 200
212.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15521925
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4651240N
F1-ClipTip Festvolumen 200 μl ClipTip 200
212.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15531925
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4651250N
F1-ClipTip Festvolumen 250 μl ClipTip 300
210.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15541925
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4651260N
F1-ClipTip Festvolumen 500 μl ClipTip 1000
210.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15551925
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4651270N
F1-ClipTip Festvolumen 1000 μ l ClipTip 1000
210.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15916142
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4651280N
F1-ClipTip 10 μl ClipTip 12,5 Ext
208.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit der renommierten ClipTip Technologie, die beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen nahezu keinen Kraftaufwand erfordert, eignen sich die Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Pipetten mit festgelegtem Volumen hervorragend für die Verwendung in vorgegebenen Arbeitsabläufen.
Endlich sorgenfrei Pipettieren mit der innovativen Spitze, die einrastet.
Sichere Abdichtung mit der ClipTip-Technologie. Fühlen Sie den Unterschied.
Geringer Kraftaufwand zum Aufsetzen der Spitzen auf die Pipette
Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein.
Weniger Risiko nicht festsitzender oder undichter Spitzen
Einmal aufgesetzt, schließen ClipTip Pipettenspitzen sicher und dicht. Das ClipTip Pipettiersystem bleibt abgedichtet, bis Sie sich entscheiden, die Spitzen abzuwerfen – selbst bei den komplexesten Anwendungen, einschließlich Kontakt mit mehreren Spitzen und Mischzyklen.
Konsistentes und reproduzierbares Pipettieren bei jedem Anwender
Hochwertigere Ergebnisse und effizientere Forschungsarbeit.
Weitere Informationen >
Moderne Ergonomie
Ein leichter Griff und geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen minimieren das Risiko einer Verletzung durch wiederholte Fehlbelastung (RSI-Syndrom).
Sichere Volumensperre
Unbeabsichtigte Volumenänderungen während des Pipettierens werden durch die sichere Volumenarretierung ausgeschlossen. Heben Sie den Kolben an, um das Volumen einzustellen, und drücken Sie ihn nach unten, um das gewählte Volumen mit minimalem Kraftaufwand zu arretieren.
Einstellbarer Komfort 
Die Fingerstütze ist um 120° verstellbar, was die Handhabung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder angenehm macht und eine Entspannung der Handmuskulatur während der Pipettierzyklen ermöglicht.
Verbessertes Pipettieren kleinerer Mengen
Ein neues 0.1 - 2 μl-Modell und Verbesserungen der 1 - 10 μl-Modelle optimieren die Leistung bei kleinvolumigen Anwendungen. 
Große Auswahl an ClipTip Pipettenspitzen 
Kompatible Größen mit F1-ClipTip-Pipetten: 12.5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext und 1000 μl
Lebenslange Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann.
Spezifikation
Spezifikation
1
Pipette mit festem Volumen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.