Learn More
BUCHI F-305 Umlaufkühler
Entwickelt für die Verwendung mit Laborgeräten wie Rotationsverdampfern, Parallelverdampfern, Kjeldahl und Extraktionsprodukten. Buchi™ F-305 Umlaufkühler sind besonders für Rotavapor™ R-300-Systeme geeignet.
Marke:  BUCHI 11F30501
4550.40 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15445885
  • 4740.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Effiziente Destillation durch vollständige Integration in das BUCHI Rotationsverdampfungssystem
  • Spart Zeit durch sofortigen Start mit automatischer und dynamischer Druckeinstellung, ohne warten zu müssen, bis der Kühler die eingestellte Temperatur erreicht
  • Mit praktischer zentraler Temperatureinstellung, energiesparendem ECO-Modus und automatischem Start/Stopp bei Verwendung mit dem Rotavapor R-300-System
  • Der ECO-Modus spart Energie und reduziert die Wärmeabgabe, indem er in einen Standby-Modus wechselt, wenn er nicht verwendet wird
  • Kein Wasserverbrauch
  • Maximiert die Destillationskapazität bei gleichzeitiger Reduzierung der Lösungsmittelemissionen durch intelligente Integration aller Prozessparameter mit der I-300- oder I-300Pro-Schnittstelle
  • Nahtlose Plug-and-Play-Integration in vollautomatisierte BUCHI Rotavapor R-300-Systeme einschließlich aller Prozessparameter und BUCHI-Extraktions- sowie Kjeldahl-Lösungen
Spezifikation
Spezifikation
5°bis 35 °C
2,5 l/min
550 W bei 15 °C; 440 W bei 10 °C; 250 W bei 0 °C; 80 W bei -10 °C
± 1 °C
31 kg
3 L
-10°bis +25 °C
0,6 bar
400 x 280 x 500 mm
Name des Produkts
BUCHI F-305 Umlaufkühler > F-305 Umlaufkühler