Learn More
Biochrom EZ Read 400 Microplate Reader
EZ Read 400 Microplate Readers with Galapagos for EZ Read Software.
Marke: Biochrom 80-4001-40
Beschreibung
EZ Read 400 ist ein einfaches und robustes Mikrotiterplatten-Lesegerät, das sich ideal für Labore eignet, die ein zuverlässiges Modell für ihre routinemäßigen Absorptions-Assays benötigen.
Die EZ Read 400 Mikrotiterplatten-Lesegeräte werden PC-gesteuert, indem die neue, intuitive Galapagos Software von Biochrom zur Vereinfachung der Datenerfassung und -analyse verwendet wird.
EZ Read 400 ELISA und EZ Read 800 Mikrotiterplatten-Lesegerät für Forschungszwecke
- Misst 96-Well-Mikrotiterplatten mit flachem, rundem und V-Boden und Stripwells mit standardmäßigen ANSI SBS-Fußabdrücken werden gemessen
- Genaue Messungen durch automatische Lampenkalibrierung vor jedem Messwert
- USB 2.0-PC-Anschluss
- Interferenzfilter für die Wellenlängenauswahl
- Sichtbarer Bereich (400 bis 750 nm)
EZ Read 400 ist in zwei anwendungsorientierten Modellen erhältlich:
- EZ Read 400 ELISA ist ein spezieller ELISA-Reader. Im Lieferumfang sind 4 Filter enthalten, die zur Messung der meisten ELISA-Assays verwendet werden können (405, 450, 492 und 620 nm)
- ELISA Assay-Substrat
- NPP, ABTS verwenden Filter 405 nm
- OPD verwenden Filter 492 nm
- Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB verwenden Filter 450 nm
- Referenzwellenlänge Filter 620 nm
- ELISA Assay-Substrat
- EZ Read 400 Research bietet Vielseitigkeit, indem es seine Anwendungskapazität auf Masern-Gtotale-Protein-, Zellproliferationsassays und ELISA-Assays erweitert. Enthält 6Filter zur Messung von ELISA, Protein- und Zellproliferationsassays insgesamt (405, 450, 492, 562, 570, 595, 620 und 650 nm)
- ELISA Assay-Substrat
- NPP, ABTS verwenden Filter 405 nm
- OPD verwenden Filter 492 nm
- Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB verwenden Filter 450 nm
- Referenzwellenlänge Filter 620 nm
- Gesamt-Protein-Assays
- Bradford verwenden Filter 595 nm
- BCA verwenden Filter 562 nm
- Lowry verwenden Filter 450 nm
- Referenzwellenlänge Filter 650 nm
- Zellproliferation/Viabilitätsassays
- MTT verwenden Filter 570 nm
- XTT verwenden Filter 492 nm
- Zelldichte verwenden Filter 620 nm
- ELISA Assay-Substrat
Galapagos für EZ Read Software Klicken und Ziehen macht die Benutzerfreundlichkeit zu einem wichtigen Merkmal:
- Erstellen Sie neue Platten-Layouts
- Fügen Sie einer Platte mehrere Assays hinzu
- Fügen Sie einer Analyse mehrere Platten hinzu
- Einfache Erstellung neuer Methoden
- Wählen Sie nur die gewünschten Daten aus
- Windows 7- und 8-Kompatibilität sowie ältere Windows OS von XP
- So einfach, dass Sie Ihre Daten nicht mehr in Excel exportieren möchten
Spezifikation
EZ Read 400 ELISA Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Wolfram-Halogenlampe | |
96-Well-Platten mit flachem, rundem und V-Boden | |
Filter | |
18.2 cm | |
405, 450, 492, 562, 570, 595, 620 und 650 nm | |
43,5 cm | |
0,25 % und 0,0025 Außendurchmesser von 0,1 bis 2,5 Außendurchmesser bei 492 nm | |
0,25 % bei 1,0 Außendurchmesser bei 450 nm | |
6,6 kg |
Einkanalige Silizium-Photodiode | |
25 Sekunden | |
Galapagos Software | |
0,5% bei 1,0 Außendurchmesser bei 450 nm | |
Externes Netzteil: 100-240 V AC; Nennstrom 50/60 Hz, 1.5 A | |
Für EZ Read-Software | |
Galapagos Software | |
EZ Read 400 ELISA | |
400 bis 750 nm | |
31,5 cm |