Learn More
Biochrom EZ Read 400 Microplate Reader
Artikelnummer. p-9510002
Click to view available options
Modell:
EZ Read 400 ELISA
EZ Read 400 RESEARCH
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12694795
Marke: Biochrom 80400140
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
EZ Read 400 Microplate Readers with Galapagos for EZ Read Software.
EZ Read 400 ist ein einfaches und robustes Mikrotiterplatten-Lesegerät, das sich ideal für Labore eignet, die ein zuverlässiges Modell für ihre routinemäßigen Absorptions-Assays benötigen. 
Die EZ Read 400 Mikrotiterplatten-Lesegeräte werden PC-gesteuert, indem die neue, intuitive Galapagos Software von Biochrom zur Vereinfachung der Datenerfassung und -analyse verwendet wird.
EZ Read 400 ELISA und EZ Read 800 Mikrotiterplatten-Lesegerät für Forschungszwecke
  • Misst 96-Well-Mikrotiterplatten mit flachem, rundem und V-Boden und Stripwells mit standardmäßigen ANSI SBS-Fußabdrücken werden gemessen
  • Genaue Messungen durch automatische Lampenkalibrierung vor jedem Messwert
  • USB 2.0-PC-Anschluss
  • Interferenzfilter für die Wellenlängenauswahl
  • Sichtbarer Bereich (400 bis 750 nm)
EZ Read 400 ist in zwei anwendungsorientierten Modellen erhältlich:
  • EZ Read 400 ELISA ist ein spezieller ELISA-Reader. Im Lieferumfang sind 4 Filter enthalten, die zur Messung der meisten ELISA-Assays verwendet werden können (405, 450, 492 und 620 nm)
    • ELISA Assay-Substrat
      • NPP, ABTS verwenden Filter 405 nm
      • OPD verwenden Filter 492 nm
      • Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB verwenden Filter 450 nm
      • Referenzwellenlänge Filter 620 nm
  • EZ Read 400 Research bietet Vielseitigkeit, indem es seine Anwendungskapazität auf Masern-Gtotale-Protein-, Zellproliferationsassays und ELISA-Assays erweitert. Enthält 6Filter zur Messung von ELISA, Protein- und Zellproliferationsassays insgesamt (405, 450, 492, 562, 570, 595, 620 und 650 nm)
    • ELISA Assay-Substrat
      • NPP, ABTS verwenden Filter 405 nm
      • OPD verwenden Filter 492 nm
      • Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB verwenden Filter 450 nm
      • Referenzwellenlänge Filter 620 nm
    • Gesamt-Protein-Assays
      • Bradford verwenden Filter 595 nm
      • BCA verwenden Filter 562 nm
      • Lowry verwenden Filter 450 nm
      • Referenzwellenlänge Filter 650 nm
    • Zellproliferation/Viabilitätsassays
      • MTT verwenden Filter 570 nm
      • XTT verwenden Filter 492 nm
      • Zelldichte verwenden Filter 620 nm
Galapagos für EZ Read Software Klicken und Ziehen macht die Benutzerfreundlichkeit zu einem wichtigen Merkmal:
  • Erstellen Sie neue Platten-Layouts
  • Fügen Sie einer Platte mehrere Assays hinzu
  • Fügen Sie einer Analyse mehrere Platten hinzu
  • Einfache Erstellung neuer Methoden
  • Wählen Sie nur die gewünschten Daten aus
  • Windows 7- und 8-Kompatibilität sowie ältere Windows OS von XP
  • So einfach, dass Sie Ihre Daten nicht mehr in Excel exportieren möchten
Spezifikation
Produkttyp EZ Read 400 ELISA Mikrotiterplatten-Lesegerät
Detektortyp Einkanalige Silizium-Photodiode
Lichtquelle Wolfram-Halogenlampe
Messgeschwindigkeit 25 Sekunden
Plattentyp 96-Well-Platten mit flachem, rundem und V-Boden
Software Type Galapagos Software
Wellenlängenauswahl Filter
Genauigkeit 0,5% bei 1,0 Außendurchmesser bei 450 nm
Tiefe (metrisch) 18.2 cm
Elektrische Anforderungen Externes Netzteil: 100-240 V AC; Nennstrom 50/60 Hz, 1.5 A
Filter 405, 450, 492, 562, 570, 595, 620 und 650 nm
Zur Verwendung mit (Geräte) Für EZ Read-Software
Höhe (metrisch) 43,5 cm
Enthält Galapagos Software
Linearität 0,25 % und 0,0025 Außendurchmesser von 0,1 bis 2,5 Außendurchmesser bei 492 nm
Modell EZ Read 400 ELISA
Präzision 0,25 % bei 1,0 Außendurchmesser bei 450 nm
Wellenlängenbereich 400 bis 750 nm
Gewicht (metrisch) 6,6 kg
Breite (metrisch) 31,5 cm