Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin ist ein pegyliertes, wasserlösliches Reagenz für die einfache und effiziente Biotinmarkierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Makromolekülen.
271.00 € - 1200.00 €
Spezifikation
Produkttyp | NHS-PEG4-Biotin |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C lagern. |
Produktlinie | EZ-Link™ |
Zellpermeabilität | Zellundurchlässig |
Chemische Reaktivität | Amin |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17245976
|
Thermo Scientific™
A39259 |
10 × 2 mg |
271.00 €
20 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10026573
|
Thermo Scientific™
21330 |
25 mg |
339.00 €
25 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11861225
|
Thermo Scientific™
21362 |
50 mg |
485.00 €
50 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10464005
|
Thermo Scientific™
21363 |
1 g |
1200.00 €
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG4-Biotin ist ein pegyliertes, wasserlösliches Reagenz für die einfache und effiziente Biotinmarkierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Makromolekülen.
- Protein-Markierung – Biotinylat-Antikörper oder andere Proteine für den Nachweis oder die Reinigung mit Streptavidin-Sonden oder Harzen
- Amin-reaktiv – reagiert mit primären Aminen (-NH2), wie z. B. der Seitenkette von Lysinen (K) oder den Aminotermini von Polypeptiden
- Pegyliert der Spacerarm enthält eine hydrophile Polyethylenglykol-(PEG-)Gruppe mit 4 Einheiten
- Erhöhte Löslichkeit – die Pegylierung bestimmt die Wasserlöslichkeit des biotinylierten Moleküls und trägt dazu bei, die Aggregation von in Lösung gelagerten biotinylierten Antikörpern zu verhindern
- Irreversibel – Bildung permanenter Amidbindungen; Spacerarm kann nicht abgespalten werden
- Lange Reichweite - der Spacerarm (Gesamtlänge zum Ziel hinzugefügt) ist 29 Angström; dies verringert die sterische Behinderung beim Binden an Avidin-Moleküle
Spezifikation
NHS-PEG4-Biotin | |
EZ-Link™ | |
Amin | |
Biotin |
Bei -20 °C lagern. | |
Zellundurchlässig | |
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.