Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin ist ein pegyliertes, wasserlösliches Reagenz für die einfache und effiziente Biotinmarkierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Makromolekülen.
Marke: Thermo Scientific™ 21363
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG4-Biotin ist ein pegyliertes, wasserlösliches Reagenz für die einfache und effiziente Biotinmarkierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Makromolekülen.
- Protein-Kennzeichnung - Biotinylat-Antikörper oder andere Proteine für den Nachweis oder die Reinigung mit Streptavidin-Sonden oder Harzen
- Amin-reaktiv – reagiert mit primären Aminen (-NH2), wie z. B. der Seitenkette von Lysinen (K) oder den Aminotermini von Polypeptiden
- Pegyliert – der Spacerarm enthält eine hydrophile Polyethylenglykol-(PEG-)Gruppe mit 4 Einheiten
- Erhöhte Löslichkeit – Die Pegylierung bestimmt die Wasserlöslichkeit des biotinylierten Moleküls und trägt dazu bei, die Aggregation von in Lösung gelagerten biotinylierten Antikörpern zu verhindern
- Irreversibel – Bildung permanenter Amidbindungen; Spacerarm kann nicht abgespalten werden
- Lange Reichweite – der Spacerarm (zum Ziel hinzugefügte Gesamtlänge) hat 29 Ångström; dies verringert die sterische Hinderung beim Binden an Avidin-Moleküle
Spezifikation
EZ-Link NHS-PEG4-Biotin | |
1 g | |
EZ-Link™ | |
Amin | |
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser | |
Lang, pegyliert |
NHS-PEG4-Biotin | |
Bei -20 °C lagern. | |
Zellundurchlässig | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester | |
Biotin | |
Biotin und Analoga |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.