Learn More
EKASTU Safety Augenspülflasche ECO mit Trichter, EY
EKASTU Augenspülflasche ECO mit Trichter, EY für das sofortige Spülen der Augen nach Reizung durch Säuren, Basen und andere Schadstoffe. Kann in aufrechter und horizontaler Position verwendet werden.
10.00 € - 16.00 €
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material LDPE
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Kapazität (metrisch) Breite (metrisch) Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Kapazität (metrisch) Breite (metrisch) Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10595875
Unterlagen ansehen
EKASTU Safety
177011
24,5 cm 600 mL 5,5 cm Augenspülfalsche
16.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10135424
Unterlagen ansehen
EKASTU Safety
177012
18 cm 200 mL 3,5 cm Augenspülflasche
10.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kostengünstige Konstruktion
  • PE-Flasche mit aufschraubbarem Augentrichter und Kippventil
  • Auslaufsicher
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
LDPE
Steril
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : ca. 3 Jahre