Learn More
EKASTU Safety Augenspülflasche ECO mit Trichter, EY
EKASTU Augenspülflasche ECO mit Trichter, EY für das sofortige Spülen der Augen nach Reizung durch Säuren, Basen und andere Schadstoffe. Kann in aufrechter und horizontaler Position verwendet werden.
Marke:  EKASTU Safety 177012
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10135424
  • 10.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kostengünstige Konstruktion
  • PE-Flasche mit aufschraubbarem Augentrichter und Kippventil
  • Auslaufsicher
Spezifikation
Spezifikation
200 mL
18 cm
Augenspülflasche
ca. 55 g
Durchsichtig
LDPE
Steril
3,5 cm