Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktionshülsen für Feststoffe
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05431131
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10070521
  • 119.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für Feststoffe
  • Für Glaseinsätze für Feststoffe
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
70 mL
Borosilikatglas 3.3
NS 45/40