Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktionshülsen für Feststoffe
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 mL
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für Feststoffe
- Für Glaseinsätze für Feststoffe
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 70 mL |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Standard-Konusverbindung Nr. | NS 45/40 |