Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktionsaufsätze nach Twisselmann
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
155.00 € - 211.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10335691
|
Lenz Laborglasintrumente
05415131 |
70 mL |
155.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10421093
|
Lenz Laborglasintrumente
05415143 |
150 ml |
211.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10602862
|
Lenz Laborglasintrumente
05415137 |
100 ml |
198.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Extraktionsaufsätze
- nach Twisselmann
- Mit Vakuummantel
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Extraktionsaufsätze nach Twisselmann