Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktionsköpfe nach Thielepape
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05405143
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10040241
  • 238.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Extraktionsköpfe nach Thielepape
  • Mit 2-Wege-Absperrhahn mit Normschliff
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
150 ml
Borosilikatglas 3.3
NS 45/40