Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktionsköpfe nach Thielepape
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
238.50 € - 261.82 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Standard-Konusverbindung | NS 45/40 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10040241
|
Lenz Laborglasintrumente
05405143 |
150 ml |
238.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10274241
|
Lenz Laborglasintrumente
05405149 |
250 ml |
261.82 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Extraktionsköpfe nach Thielepape
- Mit 2-Wege-Absperrhahn mit Normschliff
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
NS 45/40 |