Learn More
asecos™ Extraktionseinheit
Zur Montage an Schränken, mit Abluftüberwachung und potenzialfreiem Alarmkontakt
N.V.
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) 400 mm
Beschreibung Zur Montage am Schrank, mit Abluftüberwachung und potenzialfreiem Alarmkontakt, CE-konform: C ` II 3/- G Ex c IIC T4, explosiongeschützt, Extraktion aus: Ex-Zone 2/Installation: außerhalb einer EX-Zone
Abmessungen (T x B x H) 400 x 200 x 200 mm
Material Stahl
Produkttyp Absaugeinheit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13433887
Unterlagen ansehen
asecos™
16454
Hochschränke
N.V.
1 Stück
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15967826
Unterlagen ansehen
asecos™
27412
Fass-Schränke (Druckbedingungen und volumetrischen Ströme von Sicherheitslagerschränken mit großem Innenvolumen ausgelegt)
N.V.
1 Stück
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Absaugeinheiten/-module zur Montage am Schrank oder an der Wand – anschlussbereit, einfache und schnelle Installation
  • Sicheres Auffangen von austretenden Dämpfen und Gasen an dem Punkt, an dem sie freigesetzt oder erzeugt werden
  • Sehr geräuscharm, ideal für die direkte Installation am Arbeitsplatz
  • Mit Anschlusskabel und Netzkabel
  • Anschluss DN 75
  • ATEX-konform: C' II 3/-G Ex c llC T4
  • Mit Abluftüberwachung
    • Integrierter Drucklecksensor
    • Die grüne LED erlischt bei einem Ausfall und die rote LED leuchtet auf.
Spezifikation
Spezifikation
400 mm
400 x 200 x 200 mm
Absaugeinheit
200 mm
200 mm
Zur Montage am Schrank, mit Abluftüberwachung und potenzialfreiem Alarmkontakt, CE-konform: C ` II 3/- G Ex c IIC T4, explosiongeschützt, Extraktion aus: Ex-Zone 2/Installation: außerhalb einer EX-Zone
Stahl
Absaugeinheit zur Montage auf dem Schrank – anschlussbereit, einfache und schnelle Installation
pulverbeschichtet glatt
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Extraktionseinheit