Learn More
asecos™ Extraktionseinheit
Artikelnummer. 13433887 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Fass-Schränke (Druckbedingungen und volumetrischen Ströme von Sicherheitslagerschränken mit großem Innenvolumen ausgelegt)
Hochschränke
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13433887
Marke: asecos™ 16454
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Zur Montage an Schränken, mit Abluftüberwachung und potenzialfreiem Alarmkontakt
  • Absaugeinheiten/-module zur Montage am Schrank oder an der Wand – anschlussbereit, einfache und schnelle Installation
  • Sicheres Auffangen von austretenden Dämpfen und Gasen an dem Punkt, an dem sie freigesetzt oder erzeugt werden
  • Sehr geräuscharm, ideal für die direkte Installation am Arbeitsplatz
  • Mit Anschlusskabel und Netzkabel
  • Anschluss DN 75
  • ATEX-konform: C' II 3/-G Ex c llC T4
  • Mit Abluftüberwachung
    • Integrierter Drucklecksensor
    • Die grüne LED erlischt bei einem Ausfall und die rote LED leuchtet auf.
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) 400 mm
Beschreibung Zur Montage am Schrank, mit Abluftüberwachung und potenzialfreiem Alarmkontakt, CE-konform: C ` II 3/- G Ex c IIC T4, explosiongeschützt, Extraktion aus: Ex-Zone 2/Installation: außerhalb einer EX-Zone
Abmessungen (T x B x H) 400 x 200 x 200 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Absaugeinheit zur Montage auf dem Schrank – anschlussbereit, einfache und schnelle Installation
Zur Verwendung mit (Geräte) Hochschränke
Außenhöhe (metrisch) 200 mm
Modell HF.EA.17447.
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet glatt
Gewicht (metrisch) 11 kg
Außenbreite (metrisch) 200 mm
Material Stahl
Produkttyp Absaugeinheit