Learn More
Velp Scientifica™ Externe Sonde
Die externe VELP Sonde ist für die Verwendung mit den AREC.X und AREX digitalen Heizplattenrührern vorgesehen
Marke: Velp Scientifica™ A00000268
83.23 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die externe VELP Sonde ist für die Verwendung mit den AREC.X und AREX digitalen Heizplattenrührern vorgesehen
- Zubehör
Spezifikation
±1 °C (PT100) | |
Edelstahl | |
3 mm |
AREX.X und AREX DIGITAL | |
Sonde |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ Externe Sonde > 3 mm Durchmesser
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur