Läs mer
Cytiva Sera-Mag Select
Produktkod. 16407655 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 mL
60 mL
450 mL
Förpackningsstorlek
450 Milliliter
5 Milliliter
60 Milliliter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16407655
missing translation for 'mfr': Cytiva 29343045
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ermöglicht die selektive Bindung von DNA-Fragmenten zur Verwendung mit Next-Generation-Sequenzierung (NGS) und PCR-Reinigung.
Sera-Mag Select PCR-Reagenz für Aufreinigung und Größenauswahl kombiniert die außergewöhnlichen Bindungseigenschaften von Sera-Mag Carboxyl Speedbeads mit einer optimierten Bindungslösung in einer gebrauchsfertigen Formulierung. Der aus dem Prozess isolierte DNA-Größenbereich kann durch Anpassung der Reagenzienmenge, die mit einem konstanten Probenvolumen gemischt wird, auf die Endanforderungen des Anwenders angepasst werden.
  • Verwenden Sie ein einzelnes Reagenz für die PCR-Aufreinigung und Größenauswahl
  • Durch Hinzufügen verschiedener Verhältnisse von Sera-Mag Select zu Ihrer Probe können Sie ganz einfach steuern, welche Größe an DNA beibehalten oder entfernt wird. Dadurch können Sie NGS-Bibliotheken und PCR-Fragmente aufreinigen und die doppelte Größe für Bibliotheken auswählen
  • Verwendet dieselben Protokolle wie vorhandene Reagenzien, sodass sie direkt in bestehende Arbeitsabläufe mit minimaler Unterbrechung integriert werden können
  • Sera-Mag Select bietet eine enge Verteilung bei der Größenauswahl für die Auswahl bestimmter Fragmentgrößen mit hoher Ausbeute
  • Geeignet für manuelle, hohe Durchsätze und automatisierte Arbeitsabläufe
  • Sera-Mag Select sollte im Kühlschrank zwischen 2 °C und 8 °C gelagert werden – Nicht einfrieren, aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Größenauswahl funktionell getestet
Menge 5 mL
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.