Learn More
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für UF75
Erweiterter Übertemperaturschutz mit integriertem Pt100-Sensor für unabhängige Temperaturüberwachung.
Marke: Memmert™ UF75A6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Mit integriertem Pt100-Sensor
- Für Modelle mit SingleDISPLAY
Spezifikation
UF75 Ofen | |
Integrierter Pt100-Sensor |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für UF75 > Kann verwendet werden mit: UF75
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur