Learn More
Cole-Parmer™ Extech™ Digitales Lautstärkemessgerät
Preisgünstiges Messgerät zur Bestimmung der Lärmbelastung am Arbeitsplatz, beispielsweise zur Prüfung des Lautstärkepegels von Maschinen oder Signalsystemen. Cole-Parmer™ Extech™ Digitales Lautstärkemessgerät verfügt über eine digitale Anzeige mit leicht verständlichem, analogem Balkendiagramm.
Marke:  Cole-Parmer™ 40425-32
Artikelnummer. 11790519
  • 177.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die digitale Anzeige besticht durch eine Auflösung von 0.1 dB sowie ein leicht ablesbares analoges Balkendiagramm. Mithilfe der Maximalwerthaltefunktion lässt sich der höchste erreichte dB-Wert speichern. Die automatische Abschaltfunktion sorgt für eine längere Batterielebensdauer. Das Messgerät zeichnet sich durch einen Messbereich von 40 bis 130 dB sowie durch eine auswählbare A/C-Gewichtung und Schnell-/Langsam-Umschaltung aus. Ein Windschutz für das Mikrofon sowie vier AAA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
44,5 mm
Digital
228,6 mm
0,1 dB
Digitales Lautstärkemessgerät
Für eine Vielzahl von Situationen am Arbeitsplatz geeignet, einschließlich Maschinenüberwachung und Prüfungen des Audio-/Alarmsystems
±2 dB
215 g
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Extech™ Digitales Lautstärkemessgerät > Gewicht:215g