Learn More
Gibco™ ExpiFectamine™ CHO Transfektionskit
Diese hocheffizienten kationischen Transfektionsreagenzien, kombiniert mit einem optimierten Transfektionsverstärker und Kulturzufuhr, werden das höchstmögliche Niveau der Proteinexpression von ExpiCHO-S™-Zellen, die in ExpiCHO™ Expression Medium kultiviert werden, unterstützen
Marke:  Gibco™ A29131
52345.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24275" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17143069
  • 60700.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Erreicht eine Transfektionseffizienz von über 90 % der CHO-Zellkultur mit hochdichter Suspension, dank des passenden Transfektionsenhancers und Kultur-Feeds, durch die die Transfektionsleistung und Proteinexpression steigern
  • Erfordert ein Drittel bis zur Hälfte weniger Plasmid-DNA als andere Transfektionsreagenzien und erzielt gleichzeitig eine hervorragende Expressionsleistung
  • Ermöglicht Optionen für drei transiente Expressionsprotokolle für maximale Flexibilität bei der Arbeit und passt sich dennoch an denselben Gesamtarbeitsablauf an, der von anderen transienten Expressionssystemen wie FreeStyle™ MAX CHO und Expi293™ verwendet wird
  • Bietet robuste und reproduzierbare Transfektionsergebnisse, die Ihnen mehr Vertrauen in die Ergebnisse geben
  • Zeigt die lineare Skalierbarkeit von Transfektionen von Kulturvolumina von <1 ml bis >10 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM Adapted
Fünf 10 l-Kits; ausreichend für die Transfektion von 50 l Kultur
160 ml ExpiFectamine CHO-Reagenz
300 ml ExpiFectamine CHO-Verstärker
16,5 l ExpiCHO-Feed
Im Dunkeln bei 2 bis 8 °C lagern.
Lipid-basierte Transfektion
CHO-Transfektionskit
Raumtemperatur
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert
Ovarialzellen
ExpiFectamine™
Für 50 l Kultur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ ExpiFectamine™ CHO Transfektionskit > Für 50 l Kultur