Learn More
Gibco™ ExpiFectamine™ CHO Transfektionskit
Artikelnummer. p-6579024
Click to view available options
Menge:
Für 10 l Kultur
Für 1 l Kultur
Für 50 l Kultur
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15476784
Marke: Gibco™ A29129
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Diese hocheffizienten kationischen Transfektionsreagenzien, kombiniert mit einem optimierten Transfektionsverstärker und Kulturzufuhr, werden das höchstmögliche Niveau der Proteinexpression von ExpiCHO-S™-Zellen, die in ExpiCHO™ Expression Medium kultiviert werden, unterstützen
The ExpiFectamine CHO Transfection Kit is a core component of the ExpiCHO Expression System Kit (Cat. No. A29133) and enables transient transfection of high-density cultures of Chinese hamster ovary (CHO) cells. The high-efficiency, cationic transfection reagent, coupled with an optimized transfection enhancer and culture feed, will help power the highest possible level of protein expression from ExpiCHO-S Cells (Cat. No. A29127) cultured in ExpiCHO Expression Medium (Cat. No. A2910001).
  • Erreicht eine Transfektionseffizienz von über 90 % der CHO-Zellkultur mit hochdichter Suspension, dank des passenden Transfektionsenhancers und Kultur-Feeds, durch die die Transfektionsleistung und Proteinexpression steigern
  • Erfordert ein Drittel bis zur Hälfte weniger Plasmid-DNA als andere Transfektionsreagenzien und erzielt gleichzeitig eine hervorragende Expressionsleistung
  • Ermöglicht Optionen für drei transiente Expressionsprotokolle für maximale Flexibilität bei der Arbeit und passt sich dennoch an denselben Gesamtarbeitsablauf an, der von anderen transienten Expressionssystemen wie FreeStyle™ MAX CHO und Expi293™ verwendet wird
  • Bietet robuste und reproduzierbare Transfektionsergebnisse, die Ihnen mehr Vertrauen in die Ergebnisse geben
  • Zeigt die lineare Skalierbarkeit von Transfektionen von Kulturvolumina von <1 ml bis >10 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM Adapted
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert
Inhalt und Lagerung 3,2 ml ExpiFectamine CHO-Reagenz
6 ml ExpiFectamine CHO-Verstärker
330 ml ExpiCHO-Feed
Ausreichend für die Transfektion von 1 l Kultur
Im Dunkeln bei 2 bis 8°C lagern.
Zelltyp Ovarialzellen
Format Kit
Promoter pcDNA™ 3.4
Transfection Technique Lipid-basierte Transfektion
Produktlinie ExpiFectamine
Produkttyp CHO-Transfektionskit
Menge Für 1 l Kultur
Versandbedingung Raumtemperatur