Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, Cy7 2.0
Der EVOS LED-Lichtwürfel der zweiten Generation sorgt für eine hervorragende Beleuchtungsgleichförmigkeit im gesamten Sichtfeld, was zu einer außergewöhnlich hohen Bildqualität führt.Gleichzeitig verbessert die optimierte spektrale Wiedergabetreue über alle Kanäle hinweg die Datenqualität erheblich, da unerwünschtes Durchscheinen minimiert wird.
Marke: Invitrogen™ AMEP4967
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
- Der EVOS LED-Lichtwürfel der zweiten Generation sorgt für eine hervorragende Beleuchtungsgleichförmigkeit im gesamten Sichtfeld, was zu einer außergewöhnlich hohen Bildqualität beim Kachel-Stitching führt.
- Die optimierte spektrale Wiedergabetreue über alle Kanäle hinweg verbessert die Datenqualität erheblich, da unerwünschtes Durchscheinen minimiert wird
- Die kondensierende Optik und hartbeschichtete Filter werden zu einer bemerkenswerten Lichtmaschine kombiniert, die digital gesteuerte Fluorophor-Anregung liefert
- Diese LED-Lichtwürfel sind abwärtskompatibel mit älteren EVOS- und Countess-Systemen und können mit Lichtwürfeln der ersten Generation verwendet werden
- Wie die originalen Lichtwürfel sind auch diese LED-Würfel vom Anwender austauschbar und werden vom Gerät automatisch erkannt
- Ideal für die Verwendung mit Cy7 und Alexa Fluor 750 sowie anderen Fluorophoren mit Anregungs- und Emissionsmaxima nahe 716 und 794 nm
- Die stabile Beleuchtungsintensität über 50.000 h hilft bei der experimentellen Reproduzierbarkeit
Spezifikation
LED-Lichtwürfel | |
Err: 716/40 Em: 794/32 | |
Kondensationsoptik, hartbeschichtete Filter |
EVOS™ | |
Countess™ III FL Automatischer Zellzähler, EVOS™ M5000 Bildverarbeitungssystem, EVOS™ M7000 Bildverarbeitungssystem | |
je 1 |
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.