Learn More
Eutech™ Eutech COND 6+ Handmessgeräte
Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Marke:  Eutech™ ECCON603PLUSK
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17936730
  • 512.55 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die neue Thermo Scientific™ Eutech 6+ Serie von Leitfähigkeits-Handmessgeräten ist die ideale Lösung für Ihre grundlegenden Ansprüche an Wasseruntersuchungen.
Innovatives Elektrodendesign
  • Schnelle, wiederholbare Messungen dank schnellem automatischem Temperaturausgleich, strategisch platzierte Lüftungsöffnungen verhindern den Einschluss von Luftblasen
  • Die abnehmbare Elektrodenhülse ermöglicht eine einfache Wartung
Langlebige Gummiarmierung mit Tischgeräteständer
  • Die Gummiarmierung verfügt über einen praktischen Tischgeräteständer, damit bei Bedarf der ideale Anzeigewinkel eingestellt werden kann
Hochpräzise Bestimmung der Salinität
  • Das neue Design entspricht der nichtlinearen Salinitätskurve und sorgt so bei einem einzigen Kalibrierpunkt für erhöhte Präzision im gesamten Messbereich
Innovativer Grip-Clip Elektrodenhalter
  • Passt an die meisten Bechergläser, ohne dass ein separater Elektrodenhalter benötigt wird
  • Die Elektroden verbleiben während der Nutzung in ihrer aufgehängten Position und kommen nicht mit den Rührstäben in Kontakt
  • Die Elektroden können je nach Probenbehälter und Ihren individuellen Wünschen schnell in ihrer Höhe verstellt werden
Robuster Transportkoffer mit Zubehör
  • Der kompakte Hartschalen-Transportkoffer enthält alles erforderliche Zubehör für Ihre Kalibrierung und Messung
  • Er schützt das Messgerät bei Nichtgebrauch und verfügt über einen verschließbaren Stauraum für gerade nicht benötigte Teile
Gewährleistung:
Gemäß der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
COND 6+ Meter with Kit, GripClip, Carrying Case
Conductivity with Temperature
0.05 % Vollskala
0.00°C to 100.0°C (80.0°C with Supplied Probe)
± 0,5 °C (± 0,9 °F)
>500 hr.
±% Full-scale ± LSD
0.00 to 19.99 μS/cm, 20.00 to 199.9 μS/cm, 200.0 to 1999 μS/cm, 2.00 to 19.99 mS/cm, 20.00 to 200.0 mS/cm
Automatisch oder manuell (-0 bis 80 °C)
0,1 °C (0,1 °F)
4 x 1.5V AAA Alkaline (included)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Gewährleistung: Gemäß der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.