Learn More
IKA™ EUROSTAR 200 digital Rührwerk
Extrem leistungsstarker Laborrührer für hochviskose Anwendungen und intensives Mischen von Mengen bis 100 l (H2O).
3780.00 €
Spezifikation
Geschwindigkeit | 6 bis 2.000 U/min |
---|---|
Fassungsvermögen | 100 l |
Display | 7-Segment-LED |
Wirkleistung | 130 W |
Frequenz | 50/60 Hz |
Beschreibung
- Automatische Drehzahleinstellung durch Mikroprozessorsteuerung innerhalb des Drehzahlbereichs
- Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
- Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
- Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Durchsteckbare Rührwellen
- Überlastschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb
- Schmales Gehäuse
- Leiser Betrieb
- Fehlercodeanzeige
Spezifikation
6 bis 2.000 U/min | |
7-Segment-LED | |
50/60 Hz | |
5 bis 40 °C |
100 l | |
130 W | |
EUROSTAR 200 Digital |