Learn More
IKA™ EUROSTAR 200 digital Rührwerk
Extrem leistungsstarker Laborrührer für hochviskose Anwendungen und intensives Mischen von Mengen bis 100 l (H2O).
Marke: IKA™ 0003990000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Automatische Drehzahleinstellung durch Mikroprozessorsteuerung innerhalb des Drehzahlbereichs
- Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
- Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
- Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Durchsteckbare Rührwellen
- Überlastschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb
- Schmales Gehäuse
- Leiser Betrieb
- Fehlercodeanzeige
Spezifikation
6 bis 2.000 U/min | |
7-Segment-LED | |
130 W | |
91 mm | |
50/60 Hz | |
EUROSTAR 200 Digital | |
200 Ncm |
100 l | |
230 V | |
274 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 130 W | |
EU | |
5 bis 40 °C | |
100.000 mPas |