Learn More
Europium(III)-nitrathexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Beschreibung
Europium(III) nitrate hexahydrate is used in the preparation of pharmaceuticals, agrochemicals and other chemical products. It is used as a catalyst and a component of specialized steels. It is also used in the synthesis of light emitting nanomaterials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Europium(III) nitrate hexahydrate |
Schmelzpunkt | 85°C |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 2 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (REO) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 446.06 (337.97 Anhydrous) |
Geruch | Geruchsneutral |
Aussehen | Colorless crystalline |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U07K041 | Analysenzertifikat | 16/09/2024 | 015290.18,015290.09,015290.04 |
M20I074 | Analysenzertifikat | 11/07/2022 | 015290.18,015290.09,015290.04 |
Y09G059 | Analysenzertifikat | 11/07/2022 | 015290.18,015290.09,015290.04 |
J30T009 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 015290.18,015290.09,015290.04 |
Q20C039 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 015290.18,015290.09,015290.04 |