Learn More
Europium(III)-nitrathexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. 11397108
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11397108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 015290.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10031-53-5 | EuH12N3O15 | 446.066 g/mol
Europium(III) nitrate hexahydrate is used in the preparation of pharmaceuticals, agrochemicals and other chemical products. It is used as a catalyst and a component of specialized steels. It is also used in the synthesis of light emitting nanomaterials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-53-5
Summenformel EuH12N3O15
Molekulargewicht (g/mol) 446.066
MDL-Nummer MFCD00149700
InChI-Schlüssel JVYYYCWKSSSCEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium nitrate hexahydrate, europium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, europium 3+ salt, hexahydrate, eu.3no3.6h2o, ksc494m3l, europium 3+ trinitrate hexahydrate, europium iii nitrate hydrate, reacton, europium iii nitrate hexahydrate trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 202256
IUPAC-Name Europium(3+);trinitrat;hexahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Eu+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt 85°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 446.06 (337.97 Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Colorless crystalline
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Europium(III) nitrate hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Europium(III) nitrate hexahydrate