Learn More
Ethylbenzol 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
20.40 € - 383.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 100-41-4 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00011647 |
InChI-Schlüssel | YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene |
PubChem CID | 7500 |
ChEBI | CHEBI:16101 |
IUPAC-Name | Ethylbenzol |
SMILES | CCC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10687642
|
Thermo Scientific Acros
118080250 |
25 mL | Glasflasche |
20.40 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10448472
|
Thermo Scientific Acros
118085000 |
500 mL | Glasflasche |
25.40 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15871022
|
Thermo Scientific Acros
118080010 |
1 L | Glasflasche |
32.90 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10589420
|
Thermo Scientific Acros
118080025 |
2.5 L | Glasflasche |
60.70 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10339444
|
Thermo Scientific Acros
118080251 |
25 L | Metallfass |
383.00 €
25 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
100-41-4 | |
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N | |
7500 | |
Ethylbenzol |
MFCD00011647 | |
phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene | |
CHEBI:16101 | |
CCC1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
Ethylbenzene | |
100-41-4 | |
0.8600g/mL | |
22°C | |
99.7% min. (GC) | |
C6H5C2H5 | |
MFCD00011647 | |
15, 3820 | |
phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene | |
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N | |
Ethylbenzol | |
7500 | |
0.63 mPa.s (20°C) | |
99.8% | |
Flüssigkeit |
99.8% | |
-95.0°C | |
136.0°C | |
Echt | |
C8H10 | |
1.4940 to 1.4970 | |
05, II, 274 | |
0.86 | |
Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, carbon tetrachloride,, ether and sulfur dioxide, slightly soluble in chloroform, insoluble in ammonia | |
CCC1=CC=CC=C1 | |
106.17 | |
CHEBI:16101 | |
106.17 | |
Rein |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 202-849-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse DA0700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ethylbenzene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
RUO – Research Use Only