Learn More
Ethylbenzol 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylbenzene |
Namenshinweis | 99.8% |
Schmelzpunkt | -95.0°C |
Dichte | 0.8600g/mL |
Siedepunkt | 136.0°C |
Flammpunkt | 22°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99.7% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C8H10 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0462936 | Analysenzertifikat | 22/05/2024 | 118080025,118080250,118080251,118080010,118085000 |
A0457050 | Analysenzertifikat | 16/10/2023 | 118080025,118080250,118080251,118080010,118085000 |
A0443140 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 118080025,118080250,118080251,118080010,118085000 |
A0455340 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 118080025,118080250,118080251,118080010,118085000 |
A0452143 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 118080025,118080250,118080251,118080010,118085000 |
Sicherheit und Handhabung
- Ethylbenzene
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.