Learn More
Ethylaluminiumdichlorid, 0.9 M-Lösung in Heptan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
78.59 € - 563.81 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 563-43-9, 142-82-5 |
---|---|
Summenformel | C2H5AlCl2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 126.94 |
MDL-Nummer | MFCD00000457 |
InChI-Schlüssel | UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | ethylaluminum dichloride, aluminum, dichloroethyl, dichloroethylaluminum, ethyldichloroaluminum, dichloromonoethylaluminum, ethylaluminium dichloride, dichloro ethyl alumane, ethyl aluminum dichloride, hsdb 317, dichloro ethyl aluminum |
IUPAC-Name | Dichlor(ethyl)aluman |
SMILES | CC[Al](Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10210793
|
Thermo Scientific Acros
185451000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
78.59 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10597933
|
Thermo Scientific
185458000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
563.81 €
800 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-SäureChemische Identifikatoren
563-43-9, 142-82-5 | |
126.94 | |
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L | |
Dichlor(ethyl)aluman |
C2H5AlCl2 | |
MFCD00000457 | |
ethylaluminum dichloride, aluminum, dichloroethyl, dichloroethylaluminum, ethyldichloroaluminum, dichloromonoethylaluminum, ethylaluminium dichloride, dichloro ethyl alumane, ethyl aluminum dichloride, hsdb 317, dichloro ethyl aluminum | |
CC[Al](Cl)Cl |
Spezifikation
Ethylaluminium dichloride | |
Farblos | |
C2H5AlCl2 | |
MFCD00000457 | |
15, 3816 | |
ethylaluminum dichloride, aluminum, dichloroethyl, dichloroethylaluminum, ethyldichloroaluminum, dichloromonoethylaluminum, ethylaluminium dichloride, dichloro ethyl alumane, ethyl aluminum dichloride, hsdb 317, dichloro ethyl aluminum | |
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L | |
Dichlor(ethyl)aluman | |
126.95 | |
Flüssigkeit |
563-43-9, 142-82-5 | |
0.7400g/mL | |
C2H5AlCl2 | |
06,251; 07,146; 10,177 | |
0.74 | |
Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons | |
CC[Al](Cl)Cl | |
126.94 | |
14.5 to 15.5% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund spülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 209-248-6