Learn More
Ethylaluminiumdichlorid, 0.9 M-Lösung in Heptan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10597933 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10597933
Marke: Thermo Scientific 185458000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 563-43-9 | C2H5AlCl2 | 126.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-43-9, 142-82-5
Summenformel C2H5AlCl2
Molekulargewicht (g/mol) 126.94
MDL-Nummer MFCD00000457
InChI-Schlüssel UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylaluminum dichloride, aluminum, dichloroethyl, dichloroethylaluminum, ethyldichloroaluminum, dichloromonoethylaluminum, ethylaluminium dichloride, dichloro ethyl alumane, ethyl aluminum dichloride, hsdb 317, dichloro ethyl aluminum
IUPAC-Name Dichlor(ethyl)aluman
SMILES CC[Al](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylaluminium dichloride
Farbe Farblos
Dichte 0.7400g/mL
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel C2H5AlCl2
Menge 800 mL
Fieser 06,251; 07,146; 10,177
Merck Index 15, 3816
Relative Dichte 0.74
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Formelmasse 126.95
Reinheit (%) 14.5 to 15.5%
Physikalische Form Flüssigkeit