Learn More
Ethylmorpholinoacetat, 98 %, Thermo Scientific™
32.20 € - 95.10 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 3235-82-3 |
---|---|
Summenformel | C8H15NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 173.21 |
MDL-Nummer | MFCD00023375 |
InChI-Schlüssel | SITMDWHJQROIPF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethyl 2-morpholinoacetate, 4-morpholineacetic acid, ethyl ester, ethyl morpholinoacetate, ethyl 2-morpholin-4-yl acetate, morpholin-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-morpholineacetate, ethyl-2-morpholinoacetate, ethyl 4-morpholinylacetate, ethyl morpholin-4-ylacetate, morpholinoacetic acid ethyl ester |
PubChem CID | 2734105 |
IUPAC-Name | Ethyl-2-morpholin-4-ylacetat |
SMILES | CCOC(=O)CN1CCOCC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10088841
|
Thermo Scientific Acros
350910050 |
5 g | Glasflasche |
32.20 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10742633
|
Thermo Scientific Acros
350910250 |
25 g | Glasflasche |
95.10 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
3235-82-3 | |
173.21 | |
SITMDWHJQROIPF-UHFFFAOYSA-N | |
2734105 | |
CCOC(=O)CN1CCOCC1 |
C8H15NO3 | |
MFCD00023375 | |
ethyl 2-morpholinoacetate, 4-morpholineacetic acid, ethyl ester, ethyl morpholinoacetate, ethyl 2-morpholin-4-yl acetate, morpholin-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-morpholineacetate, ethyl-2-morpholinoacetate, ethyl 4-morpholinylacetate, ethyl morpholin-4-ylacetate, morpholinoacetic acid ethyl ester | |
Ethyl-2-morpholin-4-ylacetat |
Spezifikation
Ethyl morpholinoacetate | |
3235-82-3 | |
Echt | |
C8H15NO3 | |
MFCD00023375 | |
SITMDWHJQROIPF-UHFFFAOYSA-N | |
Ethyl-2-morpholin-4-ylacetat | |
2734105 | |
98% |
98% | |
Gelb | |
97.5% min. (GC) | |
1.4535 to 1.4555 | |
ethyl 2-morpholinoacetate, 4-morpholineacetic acid, ethyl ester, ethyl morpholinoacetate, ethyl 2-morpholin-4-yl acetate, morpholin-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-morpholineacetate, ethyl-2-morpholinoacetate, ethyl 4-morpholinylacetate, ethyl morpholin-4-ylacetate, morpholinoacetic acid ethyl ester | |
CCOC(=O)CN1CCOCC1 | |
173.21 | |
173.21 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Ethyl morpholinoacetate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.