Learn More
Ethylmorpholinoacetat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10742633
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 3235-82-3
Summenformel C8H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 173.21
MDL-Nummer MFCD00023375
InChI-Schlüssel SITMDWHJQROIPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-morpholinoacetate, 4-morpholineacetic acid, ethyl ester, ethyl morpholinoacetate, ethyl 2-morpholin-4-yl acetate, morpholin-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-morpholineacetate, ethyl-2-morpholinoacetate, ethyl 4-morpholinylacetate, ethyl morpholin-4-ylacetate, morpholinoacetic acid ethyl ester
PubChem CID 2734105
IUPAC-Name Ethyl-2-morpholin-4-ylacetat
SMILES CCOC(=O)CN1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl morpholinoacetate
Namenshinweis 98%
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4535 to 1.4555
Menge 25 g
Formelmasse 173.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl morpholinoacetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.