Learn More
Ethyl-3-Aminocrotonat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11439873
Ethyl-3-Aminocrotonat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439873
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11439873
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12991.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ethyl 3-aminocrotonate, is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used as an active ingredient in pharmaceutical synthesis and feed auxiliary agent. It is also used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-3-Aminocrotonat wird als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese verwendet. Es wird auch als Wirkstoff bei der pharmazeutischen Synthese und als Futterhilfsmittel verwendet. Es wird auch als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (26 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidations- und Reduktionsmitteln. Luft- & feuchtigkeitsempfindlich & hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-34-6
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
MDL-Nummer MFCD00008073,MFCD02730138
InChI-Schlüssel YPMPTULBFPFSEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-aminocrotonate, ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 2z-3-aminobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, 2z, ethyl z-3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-amino-2-butenoate, .beta.-aminocrotonic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl .beta.-aminocrotonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 643756
IUPAC-Name Ethyl (Z)-3-Aminobut-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=C(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-aminocrotonate
Schmelzpunkt 29°C to 35°C
Dichte 1.022
Siedepunkt 210°C to 215°C
Flammpunkt 97°C (206°F)
Brechungsindex 1.499
Menge 500 g
UN-Nummer UN3263
Beilstein 471284
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (26g/L) (25°C).
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10245837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA12991.36
Chargennummer5006R08A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12991.22,A12991.14,A12991.36
Chargennummer10164398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12991.22,A12991.14,A12991.36
Chargennummer10198345 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12991.22,A12991.14,A12991.36
Chargennummer5007P25W Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12991.22,A12991.14,A12991.36
Name des Produkts
Ethyl-3-Aminocrotonat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >