Learn More
Ethanol solution (Untaxed), Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15630630
Ethanol solution (Untaxed), Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15630630
1 L, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
1 L
25 L
Verpackung:
Edelstahlkanne
Poly-Flasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 15630630
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 028771L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Summenformel C2H6O
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol solution (Untaxed)
Namenshinweis Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only
CAS Min. % ≥70.0000%, ≥30.0000%
CAS Max. % <90.0000%, <50.0000%
Dichte 0.886 g/cm3
Siedepunkt 77°C
Menge 1 L
Flammpunkt 22°C
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel CH3CH2OH
UN-Nummer UN1170
Beilstein 1718733
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerO2700 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2024 Catalog Number02877-1L
ChargennummerL1020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Catalog Number02877-1L
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol solution (Untaxed), Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™ >