missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Ethanollösung (unversteuert), getestet gemäß Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, nur für Lizenzinhaber, Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15640630

Ethanollösung (unversteuert), getestet gemäß Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, nur für Lizenzinhaber, Honeywell Riedel-de Haën™

Artikelnummer. 15640630
2.5 l
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.

Artikelnummer. 15640630

Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 028772.5L

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethanol-Lösung
Namenshinweis Getestet gemäß Ph.Helv.
CAS 64-17-5
Menge 2.5 l
Flammpunkt 22 °C (71.6 °F)
Summenformel C2H6O
Strukturformel C2H5OH
MDL-Nummer MFCD00003568
UN-Nummer UN1170
Beilstein 1718733
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC-Name Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formelmasse 46.07 mol
Reinheit (%) 0 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Ethanollösung (unversteuert), getestet gemäß Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, nur für Lizenzinhaber, Honeywell Riedel-de Haën™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt