Learn More
Ethanol, 99,5% %, extratrocken, absolut, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10646134
Ethanol, 99,5% %, extratrocken, absolut, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646134
2.5 L, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 10646134
Marke: Thermo Scientific Acros 397690025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Ethanol, > -99,5 %, C2H6O, CAS-Nummer-64-17-5, 7732-18-5, Alkorn, Alkohol, Ethyhydroxid, Ethylhydrat, Alkoholhol, Ethylalkohol, Anhydrol, Methylcarbinol, Tecsol, Getreidealkohol, 100 ml, CHEBI:16236, farblos, 0,7900g/ml, 46,07, Extra Dry, Danger, GHS P Statement Leichtentzündliche Flüssigkeiten und Dämpfe.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol
Namenshinweis Extra Dry
Farbe Farblos
Dichte 0.7900g/mL
Menge 2.5 L
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Strukturformel CH3CH2OH
UN-Nummer 1170
Wasser 0.005% max.
Merck Index 15, 3814
Formelmasse 46.07
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1993606 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number397690010,397691000,397690025
Chargennummer1904542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number397690010,397691000,397690025
Chargennummer1987584 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number397690010,397691000,397690025
Chargennummer1904723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number397690010,397691000,397690025
Chargennummer1926554 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number397690010,397691000,397690025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Für Herstellungsverfahren und den Einsatz im Labor. Nicht für Getränke geeignet
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol, 99,5% %, extratrocken, absolut, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >