Learn More
Thermo Scientific™ FMS Laborgefriergeräte der ES Serie
Minimieren Sie das Explosionsrisiko. Diese Laborgefriergeräte eignen sich ideal für die Lagerung von potenziell entzündlichen Stoffen an allgemeinen Laborstandorten mit begrenztem Platz.
1485.12 €
Produkte 1
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
16681074
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
98F-AXV-TS
98 L EU N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Reduzieren Sie das Risiko einer versehentlichen Explosion und zugehöriger Probenschäden. Die neuen Thermo Scientific™ FMS Laborgefriergeräte der ES Serie eignen sich ideal für die Lagerung von potentiell entzündlichen Stoffen in allgemeinen Laborumgebungen. Haushalts- und kommerzielle Gefriergeräte eignen sich nicht für diese Materialien; sie besitzen in ihren Elektro- und Kühlsystemen Komponenten, die Explosionen von brennbaren Luft-Dampf-Gemischen im Inneren des Geräts auslösen können. Diese Gefriergeräte enthalten keine elektrischen Komponenten, die eine Explosion oder einen Brand von entzündlichen Stoffen im Innern des Geräts auslösen könnten.
  • Integrierter Regler
  • Digitale Anzeige
  • Alarmgrenzwerte für Über- und Untertemperatur
  • Alarm für geöffnete Tür
  • Fernalarmkontakte
  • Standard-Türschlösser
  • Durchführungen
  • CE/ATEX-Kennzeichnung
  • Tür mit wechselbarem Anschlag
  • Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis
  • HFCKW- und FCKW-freie Isolierung
Bestellinformationen: Nur in Regionen mit 50 Hz erhältlich; nicht erhältlich in Nordamerika oder anderen 60 Hz-Regionen.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
FMS Geräte sind nicht für den Einsatz bei Anwendungen der Klasse I, Zone 0 oder Zone 1 vorgesehen, bei denen ein explosionsgeschütztes Gerät erforderlich ist.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FMS Laborgefriergeräte der ES Serie