Learn More
Thermo Scientific™ FMS Kühl-Gefrierkombinationen der ES Serie
Minimieren Sie das Explosionsrisiko. Diese Kühl-/Gefrierkombinationen eignen sich ideal für die Lagerung von potenziell entzündlichen Stoffen an allgemeinen Laborstandorten mit begrenztem Platz.
2834.10 €
Spezifikation
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Tiefkühlschrank 3,849 cu. ft.
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Kühlschrank 5,615 cu. ft.
Capacity (Metric) Freezer 109 l
Capacity (Metric) Refrigerator 159 l
Temperaturbereich (Tiefkühlschrank) -12°bis -20 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
FMS Geräte sind nicht für den Einsatz bei Anwendungen der Klasse I, Zone 0 oder Zone 1 vorgesehen, bei denen ein explosionsgeschütztes Gerät erforderlich ist.
Produkte 1
Produktcode Marke Capacity (Metric) Refrigerator Capacity (Metric) Freezer Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Capacity (Metric) Refrigerator Capacity (Metric) Freezer Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15284737
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
263C-AXV-TS
159 l 109 l EU
2834.10 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Reduzieren Sie die Gefahr einer Explosion von brennbaren Luft-Dampf-Gemischen. Thermo Scientific™ FMS Kühl-Gefrierkombinationen der ES Serie sind die ideale Wahl für die Lagerung von Ethylether, Aceton, Alkohol, Benzol, Butan, Benzin, Hexan, Lacklösungsmittel und anderen potenziell brennbaren Materialien in Laboren mit begrenztem Platz. Haushalts- und kommerzielle Kühl- und Tiefkühlgeräte eignen sich nicht für diese Materialien; sie besitzen in ihren Elektro- und Kühlsystemen Komponenten, die Explosionen von brennbaren Luft-Dampf-Gemischen im Inneren des Geräts auslösen können.
  • Integrierter Regler
  • Digital-Display
  • Alarme bei Über- und Untertemperatur
  • Alarm für geöffnete Tür
  • Fernalarmkontakte
  • Standard-Türschlösser
  • Leitungs- und Kabeldurchführungen
  • CE/ATEX-Kennzeichnung
  • Türen mit wechselbarem Anschlag
  • Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis
  • HFCKW- und FCKW-freie Isolierung
  • Bestellinformationen: Nur in Regionen mit 50 Hz erhältlich; nicht erhältlich in Nordamerika oder anderen 60 Hz-Regionen.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Spezifikation
3,849 cu. ft.
109 l
-12°bis -20 °C
Beidseitig anschlagbar
3, 2 Korbhälften (1 Einlegeboden, 2 Tiefkühlgerätekörbe)
Alarm
13
CE; FMS-Geräte sind so konzipiert und bewertet, dass sie der ATEX-Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII entsprechen, und tragen die ATEX-Kennzeichnung., FMS-Geräte sind so konzipiert und bewertet, dass sie der ATEX-Richtlinie 94/9//EG, Anhang VIII entsprechen, und tragen die ATEX-Kennzeichnung.
41.5 cm
167.5 cm
72.5 cm
54.5 cm
45.7 cm
230 V 50 Hz
95 kg
5,615 cu. ft.
159 l
1°bis 11 °C
2
Manuell
Kohlenwasserstoff
HFCKW-frei, FCKW-frei
Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details
45 cm
67 cm
61 cm
40.8 cm
230 V
50 Hz
Dokumentation
Produktzertifizierungen
FMS Geräte sind so konzipiert und bewertet, dass sie der ATEX-Richtlinie 94/9/EG Anhang VIII entsprechen. Diese Geräte verfügen über eine eigensichere Barriere (IS Intrinsically Safe) im Temperatursonden-Schlauchsystem ohne andere interne elektrische Komponenten, die eine Explosion oder einen Brand brennbarer Materialien im Inneren des Geräts auslösen könnten. Die Bauweise der Innenwand wurde überprüft und ist keine Quelle für elektrostatische Aufladung durch die verwendeten Materialien. Die Geräte tragen die ATEX-Kennzeichnung.