Learn More
Thermo Scientific™ FMS Kühl-Gefrierkombinationen der ES Serie
Minimieren Sie das Explosionsrisiko. Diese Kühl-/Gefrierkombinationen eignen sich ideal für die Lagerung von potenziell entzündlichen Stoffen an allgemeinen Laborstandorten mit begrenztem Platz.
Marke: Thermo Scientific™ 263C-AXV-TS
2448.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
FMS Geräte sind nicht für den Einsatz bei Anwendungen der Klasse I, Zone 0 oder Zone 1 vorgesehen, bei denen ein explosionsgeschütztes Gerät erforderlich ist.
Beschreibung
Reduzieren Sie die Gefahr einer Explosion von brennbaren Luft-Dampf-Gemischen. Thermo Scientific™ FMS Kühl-Gefrierkombinationen der ES Serie sind die ideale Wahl für die Lagerung von Ethylether, Aceton, Alkohol, Benzol, Butan, Benzin, Hexan, Lacklösungsmittel und anderen potenziell brennbaren Materialien in Laboren mit begrenztem Platz. Haushalts- und kommerzielle Kühl- und Tiefkühlgeräte eignen sich nicht für diese Materialien; sie besitzen in ihren Elektro- und Kühlsystemen Komponenten, die Explosionen von brennbaren Luft-Dampf-Gemischen im Inneren des Geräts auslösen können.
- Integrierter Regler
- Digital-Display
- Alarm für Über- und Untertemperatur
- Alarm bei geöffneter Tür
- Fernalarmkontakte
- Standard-Türschlösser
- Leitungs- und Kabeldurchführungen
- CE/ATEX-Kennzeichnung
- Tür mit wechselbarem Anschlag
- Kühlmittel basiert auf Kohlenwasserstoffen
- HFCKW- und FCKW-freie Isolierung
Spezifikation
3,849 cu. ft. | |
109 l | |
-12°bis -20 °C | |
Beidseitig anschlagbar | |
3, 2 Korbhälften (1 Einlegeboden, 2 Tiefkühlgerätekörbe) | |
Alarm | |
13 | |
CE; FMS-Geräte sind so konzipiert und bewertet, dass sie der ATEX-Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII entsprechen, und tragen die ATEX-Kennzeichnung., FMS-Geräte sind so konzipiert und bewertet, dass sie der ATEX-Richtlinie 94/9//EG, Anhang VIII entsprechen, und tragen die ATEX-Kennzeichnung. | |
41.5 cm | |
167.5 cm | |
72.5 cm | |
54.5 cm | |
45.7 cm | |
230 V | |
50 Hz |
5,615 cu. ft. | |
159 l | |
1°bis 11 °C | |
2 | |
Manuell | |
Kohlenwasserstoff | |
HFCKW-frei, FCKW-frei | |
Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details | |
45 cm | |
67 cm | |
61 cm | |
40.8 cm | |
EU | |
230 V 50 Hz | |
95 kg |
FMS Geräte sind so konzipiert und bewertet, dass sie der ATEX-Richtlinie 94/9/EG Anhang VIII entsprechen. Diese Geräte verfügen über eine eigensichere Barriere (IS Intrinsically Safe) im Temperatursonden-Schlauchsystem ohne andere interne elektrische Komponenten, die eine Explosion oder einen Brand brennbarer Materialien im Inneren des Geräts auslösen könnten. Die Bauweise der Innenwand wurde überprüft und ist keine Quelle für elektrostatische Aufladung durch die verwendeten Materialien. Die Geräte tragen die ATEX-Kennzeichnung.