Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben, weiter Hals
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 07025037
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN ISO 24450 und zusätzlich zur Norm
- Mit Bördelrand
- Mit Graduierung
- Material:DURAN™
Spezifikation
34 mm | |
Rollrand und Graduierung | |
64 mm |
100 ml | |
10/Packung |