Learn More
OHAUS™ Klammer für Erlenmeyerkolben
OHAUS™ Erlenmeyer-Kolbenklammer wurde für die sichere Handhabung und Positionierung von Kolben verschiedener Größen entwickelt.
56.40 € - 175.00 €
Spezifikation
Typ | Kolbenklammer |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Haltekolben |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15722509
|
OHAUS™
30400090 |
1 l-Erlenmeyerkolben |
56.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15732509
|
OHAUS™
30400091 |
2 l-Erlenmeyerkolben |
82.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15742509
|
OHAUS™
30400092 |
2,8 l-Erlenmeyerkolben |
118.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15752509
|
OHAUS™
30400093 |
3 l-Erlenmeyerkolben |
164.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15762509
|
OHAUS™
30400094 |
4 l-Erlenmeyerkolben |
144.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15772509
|
OHAUS™
30400095 |
5 l-Erlenmeyerkolben |
164.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15782509
|
OHAUS™
30400096 |
6 l-Erlenmeyerkolben |
175.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Description
- Gefertigt aus Edelstahl
- Zur Verwendung mit Kolben
- Entwickelt zum sicheren Halt des Kolbens
Specifications
Kolbenklammer | |
Edelstahl | |
Haltekolben |