Learn More
OHAUS™ Klammer für Erlenmeyerkolben
OHAUS™ Erlenmeyer-Kolbenklammer wurde für die sichere Handhabung und Positionierung von Kolben verschiedener Größen entwickelt.
Marke: OHAUS™ 30400095
157.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gefertigt aus Edelstahl
- Zur Verwendung mit Kolben
- Entwickelt zum sicheren Halt des Kolbens
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Kolbenklammer | |
5 l-Erlenmeyerkolben | |
Klammer für 5 l-Erlenmeyerkolben |
Edelstahl | |
Haltekolben |