Learn More
Eppendorf™ epTIPS Box IVD

epT.I.P.S.-Pipettenspitzen Minimale Aufsteck- und Abwurfkräfte bei gleichzeitig maximal dichtem Sitz in Pipetten von Eppendorf.
63.68 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Farbe | Farblos |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | 98/79 EC |
Reinigungsnachweise | Eppendorf Quality™ |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbcode | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbcode | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17302930
![]() |
Eppendorf™
0030076540 |
50 bis 1000 µl | Blau | 480/Packung |
63.68 €
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Beschreibung
- Kontaminationsfreier Transfer der Trays in die standfeste Arbeitsbox
- System optimiert für die Verwendung auf Mehrkanalpipetten
- Farbig codierte Trays zur einfachen Spitzen- und Pipettenerkennung
- Spitzen können aus dem Nachfülltray mit der Pipette entnommen werden
- Die Boxen und Trays sind bei 121°C für spätere Verwendung autoklavierbar
- epT.I.P.S. Box und epT.I.P.S. Set erhältlich in Eppendorf Quality
Spezifikation
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
Eppendorf Quality™ | |
Ja | |
Polypropylen |
Farblos | |
98/79 EC | |
Verbrauchsmaterialien | |
epT.I.P.S. |
The pipette tips of the epT.I.P.S.™ product group with the respective product numbers are designed and constructed for low-contamination transfer of liquids, in particular for samples from the human body and for reagents within the scope of an in-vitro diagnostic application in order to allow the in-vitro diagnostic medical device to be used as intended. The above mentioned epT.I.P.S.™ are in-vitro diagnostic devices according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. They are intended exclusively for single use and for application by qualified staff.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.