Learn More
Biomex™ Epstein Barr Virus (EBV) Seroconversion Panels
Biomex™ Epstein Barr Virus (EBV) Seroconversion Panels are intended for standard testing by diagnostic manufacturers and researchers during assay development, evaluation, troubleshooting and post-marked surveillance of IgM/IgG antibody test systems and methods.
auf Anfrage
Spezifikation
Inhalt und Lagerung −20°C to -80°C
Beschreibung Single donor
Produkttyp Epstein Barr virus
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15849827
Encompass
Unterlagen ansehen
Biomex™
SCP-EBV-002
25 x 0.5 mL Vials
auf Anfrage
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15839827
Encompass
Unterlagen ansehen
Biomex™
SCP-EBV-001
30 x 0.5 mL Vials
auf Anfrage
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Illustratess the onset and decline of IgM and IgG Epstein Barr virus antibodies from one individual over a period of time.
  • For EBV assay evaluation purposes of IgM/IgG antibody test systems.
  • Serves as validation tool for diagnostic sensitivity, determination of analytical sensitivity, identification of cut-off values or to study the humoral immune response to this infection.
Spezifikation
Spezifikation
−20°C to -80°C
Single donor
Epstein Barr virus
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.