Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten, elektronisch
GREENER_CHOICE
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
Marke:  Eppendorf™ 4861000058
669.93 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21922" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10034384
  • 735.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
  • Elektronische Einkanal-, 8 und 12-Kanalpipetten für das Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeitsvolumen von 0.5 μl bis 10 ml
  • Intuitives Bedienkonzept und ergonomisches Design
  • Neun verschiedene Spracheinstellungen: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Spanisch
  • Multifunktionswippschüttler
  • Auswahlknopf
  • Innovativer Auswerfer
  • Ergonomischer Anzeigewinkel
  • Komfortable Handhabung
  • Leistungsstarker Akku
  • Flexibles Ladekonzept
  • Federbelasteter Spitzenkonus (außer 5 und 10 ml)
  • Anpassbar an externe Bedingungen (geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte und ähnliche Faktoren)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±3 % bei ±15μL/500μL, ±1,2 % bei ±30μL/2500μL, ±0,6 % bei ±30μL
5 ml-Spitze
Pipettenspitze (5 ml)
Xplorer
0,2 bis 5 ml
5 ml-Spitze
0,005 ml
8
5 °C bis 40 °C
Lithium-Ion
Violett
1
Elektronische Pipette
Ergonomisch
Multifunktionswippe, gefederter Spitzenkonus, Akku und Ladegerät
Ja
41 bis 104 °F